Learn More
SymLine Tubes, FlexTube & FlexTube Pro
Les deux systèmes de tubes les plus flexibles et les plus adaptables pour l'élimination en toute sécurité des déchets liquides HPLC - des tubes en PTFE flexibles, extensibles, résistants aux produits chimiques, avec un grand rayon de courbure.
Marque: SymLine 108019
41.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Tube | |
10 mm | |
12 mm | |
1 m |
Tube en PTFE, conducteur électrostatique, noir, dia. int. = 10 mm, dia. ext. = 12 mm, longueur = 1 m | |
PTFE-EC | |
39,3701 in |