Learn More
SymLine Tubes, FlexTube & FlexTube Pro
Les deux systèmes de tubes les plus flexibles et les plus adaptables pour l'élimination en toute sécurité des déchets liquides HPLC - des tubes en PTFE flexibles, extensibles, résistants aux produits chimiques, avec un grand rayon de courbure.
Marque:  SymLine 108015
77.90 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10156694
  • 103.00€ / 1m
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En PTFE pour une résistance chimique optimale
  • Réglable - facile à installer : il suffit de raccourcir le tube selon les besoins, puis de monter la connexion à vis optimisée et les joints
  • Conducteur électrostatique < 106 (max.) Ω
  • Diamètre extérieur de 16,9 mm ou 19,8 mm
  • Disponible en 4 longueurs standard différentes de 600, 1 200, 1 500 et 2 500 mm.
  • FlexTube à paroi interne en spirale ou tubes FlexTubePro à paroi interne lisse
  • Spécification
    Spécification
    Tube
    9 mm
    13 mm
    1 m
    Tube en plastique PFA conducteur électrostatique, flexible (spirale), dia. int. = 9 mm, dia. ext. = 13 mm, unité = 1 m
    PFA
    39,3701 in