Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à godets oscillants pour centrifugeuses Sigma™ série 3
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors libres Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ séries 3 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de biologie médicale et de recherche.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 11222
Code produit. 10594752
  • 1645.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rotors à godets oscillants pour la sédimentation avec des forces centrifuges plus petites jusqu’à environ 6000 x g
  • Un rendement plus élevé peut être obtenu car il est possible de remplir complètement le tube à essai de la centrifugeuse
  • La sédimentation a lieu au milieu du fond du tube à essai permettant une séparation facile des phases
  • Sigma fournit des rotors à angle fixe, libres et à tambour correspondant à toutes les centrifugeuses Sigma
  • Les rotors Sigma sont fabriqués avec précision à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance avec des numéros de lot traçables
  • Grâce à de nombreuses années d’expérience et à un contact étroit avec nos clients, nous sommes en mesure d’offrir une vaste sélection de rotors
  • Les rotors Sigma se caractérisent par une capacité supplémentaire ou une vitesse maximale supérieure
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
Rotor swing-out
3 000 tr/min
Sigma 3-18K, 3-18KH et plaques de microtitration
1 Kit de portoirs 13222