Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre sans portoirs
Le rotor libre Hettich Lab Technology™ sans portoirs est adapté aux centrifugations zonaless et isopycniques
Marque: Hettich Lab Technology™ 1494
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible dans plusieurs configurations de nombre d’emplacements
- Configurable avec une grande variété de portoirs et de godets portoirs
Spécification
Rotor swing-out | |
4 193 x g | |
Universal 320/320 R | |
4 |
Variété de portoirs pour tubes à centrifuger | |
4 000 tr/min | |
90° |