Learn More
Thermo Scientific™ Système d'interface GC-MS Swap-IT™
Rendez les changements de colonne rapides et faciles. Utilisez ce système d'interface GC-MS pour changer les colonnes capillaires sans avoir à évacuer votre spectromètre de masse (MS).
Marque: Thermo Scientific™ 60180-794
Description
Rendez les changements de colonne rapides et faciles. Le système d'interface GC-MS Thermo Scientific™ SWAP-IT™ est un outil puissant qui permet de modifier les colonnes capillaires sans avoir à évacuer votre spectromètre de masse (MS). Il utilise un capillaire de transfert en acier inoxydable spécialement désactivé et robuste comme interface entre la colonne analytique et le détecteur MS. Le petit diamètre interne du capillaire de transfert garantit une exposition minimale à l'air et à l'eau lorsque la colonne analytique est déconnectée. Une purge à l'hélium n'est pas nécessaire. Les connexions serrées à la main le rendent rapide et facile sans avoir besoin d'outils.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Kit d’interface GC-MS | |
Kit d’interface GC-MS SWAP-IT | |
Interface, écrous, ferrules et accessoires | |
Instruments GC-MS Agilent |