Learn More
Micronova™ Adaptateurs SwabTool™
Outil personnalisé conçu spécifiquement pour maintenir les écouvillons pour la surveillance et l’échantillonnage d’environnements. Disponible avec des poignées en option pour une extension dans les cuves de grande taille et les autres zones difficiles à atteindre.
Marque: Micronova™ QDSWT-01
70.41 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Écouvillons, poignées SSU
Description
L’adaptateur Micronova SwabTool™ bloque les écouvillons en place à l’aide d’un bouton rotatif. Compatible avec une variété d’écouvillons en cas d’utilisation avec des “pailles” en option pour maintenir ceux qui sont plus petits ou plus longs. Poignées SSU disponibles en option pour la surveillance et l’échantillonnage dans les cuves de grande taille et les autres zones difficiles à atteindre.
- Porte-écouvillons pour la surveillance et l’échantillonnage d’environnements
- Fabriqué en acier inox électropoli avec composants en acétal
- Compatible avec une variété d’écouvillons
- Des “pailles” sont disponibles en option pour maintenir des écouvillons plus petits ou plus longs
- La version QD (déconnexion rapide) se connecte aux poignées en acier inox SSU
- La version QP est dotée d’un joint coudé et fonctionne avec les poignées filetées en plastique STA
- Compatible avec les désinfectants puissants
- Autoclavable
Spécification
Adaptateur droit fixe | |
6,75 in | |
17,15 cm | |
3,18 cm | |
Produits chimiques | |
Conserver à température ambiante | |
Surveillance d’environnements avec des écouvillons |
Blanc | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
1,25 in | |
Non | |
QPSWT-04, Manches de la série SSU | |
Acétal, acier inoxydable, électropoli, Electropolished Stainless Steel |