Learn More
Bague de serrage SVL™ pour joint de fond
En caoutchouc de silicone
62.25€ - 408.00€
Spécification
Matériau | Caoutchouc de silicone doublé de PTFE |
---|---|
Type | Bague d’étanchéité |
À utiliser avec (application) | Joints bout à bout |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10580291
|
SVL
701-02 |
Taille du joint : 22 |
185.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12691591
|
SVL
701-03 |
Taille du joint : 30 |
206.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12681591
|
SVL
701-01 |
Taille du joint : 15 |
67.85€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12093948
|
SVL
701-01 |
Taille du joint : 15 |
62.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12977016
|
SVL
701-04 |
Taille du joint : 42 |
408.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre les attaques chimiques
- Le diamètre interne de la bague correspond à l’alésage du filetage en verre SVL de sorte que le débit ne soit pas limité
Spécification
Caoutchouc de silicone doublé de PTFE | |
Bague d’étanchéité | |
Joints bout à bout |