Learn More
Adaptateur fileté à vis/conique SVL™
Facilite la connexion entre les éléments de verrerie SVL™ et Quickfit™.
Marque: SVL 670-83
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un filetage SVL™ et un rodage en verre rodé Quickfit™
- Le filetage accepte les bouchons à vis et les couplages SVL™. Le cône s’adapte aux rodages Quickfit™
- En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
Spécification
SVL™ Screw Thread and Quickfit™ Ground Glass Cone | |
85 mm | |
29/32 |