Learn More
Adaptateur à tête fixe Quickfit™ Claisen
Les manchons à joint en PTFE éliminent les risques de grippage des joints
Marque: Quickfit SH6/1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Similaire à la tête fixe SH4, mais avec un col supplémentaire pour accueillir l’entonnoir compte-gouttes ou l’agitateur, etc.Spécification
14/23 | |
Utilisé pour le thermomètre, l’ampoule de coulée, l’agitateur | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Adaptateur pour tête de distillation Claisen |