Learn More
Adaptateur à tête fixe Quickfit™ Claisen
Les manchons à joint en PTFE éliminent les risques de grippage des joints
Marque: Quickfit SH6/23
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Similaire à la tête fixe SH4, mais avec un col supplémentaire pour accueillir l’entonnoir compte-gouttes ou l’agitateur
Spécification
Tête fixe Claisen | |
Verre borosilicaté | |
19/26 (condenseur), 24/29 (flacon) | |
Emboîture : 14/23 |