Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™, à filtre
Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées avec filtre Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN.
85.30€ - 109.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Déclaration de pureté | exempt de DNase, de RNase, d’ATP, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine, de pyrogènes |
Format | Rack |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11977744
|
Fisherbrand™
TF112G-1000-FIS |
100 μl à 1000 μl | Orifice génomique/large |
85.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11947744
|
Fisherbrand™
TF118-200-FIS |
20 μl à 200 μl | Orifice génomique/large |
109.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
- Articles non stériles certifiés exempts de RNase / DNase et d’ADN
- Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase / DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR* et d’endotoxines
- Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)
Spécification
À filtre | |
Transparent | |
Rack | |
Non |
Stérile | |
exempt de DNase, de RNase, d’ATP, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine, de pyrogènes | |
Orifice génomique/large | |
Sure OneTM |