Learn More
Thermo Scientific™ Supports pour étuves et incubateurs Thermo Scientific™ Heratherm
Supports à roulettes
444.00€ - 532.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10811311
|
Thermo Scientific™
50127741 |
Fours et incubateurs modèle 60 l |
444.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10304130
|
Thermo Scientific™
50127742 |
Fours et incubateurs modèle 100 l |
474.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10724602
|
Thermo Scientific™
50127743 |
Fours et incubateurs modèle 180 l |
532.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Supports à roulettes
Hauteur (roulettes comprises) : 7.36 po (18.7 cm).
Spécification
Support | |
Roulettes |