Learn More
3M™ Régulateur d’adduction d’air
Le système à adduction d’air 3M™ S-200+, confortable et polyvalent, peut être utilisé avec un large choix de masques et demi-masques 3M
Marque:  3M™ 7000144498
514.79 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13400967
Description
Description
  • Utilisable en environnement ATEX - selon la directive EN13463-1 pour les équipements non électriques*.Peut être utilisé en zone IIB 2GD sous certaines conditions. (*uniquement avec le tuyau d’alimentation en air 3M 308-00-72P)
  • Maintenance facile et rapide- remplacement des pièces détachées facile , rapide et intuitif
  • Frais et confortable- Système léger et bien équilibré doté d’un débit d’air constant sur le visage pour un port onfortable
  • Molette d’ajustement de l’air vérrouillable pour contrôler la pression de l’air
  • Raccords Double Action -Aide à réduire le risque de déconnexion accidentelle pendant l’utilisation pour plus de confiance dans la protection , raccords en acier inoxydable plus résistant dans des conditions difficiles
  • Sac indicateur de débit FCB-01 -Le système S-200+ permet de vérifier simplement le débit d’air avant utilisation pour sécuriser l’utilisateur
  • Performance -Conforme à la norme EN 14594:2005, le système Répond aux éxigences de robustesse la plus élevée, Class 4B lorsque qu’il est utilisé avec un masque complet homologué 3M™.
  • Design profilé, tube respiratoire proche du visage pour faciliter les mouvements dans les tâches à accomplir
  • Facilité de mouvement - facile à raccorder, le système de raccord à baîonnette des filtres sur le masque procure simplicité et sécurité à l’utilisateur
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Régulateur d‘air fourni
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
3M™ Régulateur d’adduction d’air > Type de produit : Régulateur d’adduction d’air