Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane Supor™
Les membranes sont utilisées pour stériliser les réactifs liquides, éliminer la contamination particulaire et clarifier les solutions avant d’autres traitements.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 61854
180.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Optimisées pour répondre aux exigences de filtration biologique, pharmaceutique et stérilisante
Spécification
PES | |
Stérile | |
140 μm | |
47 mm |
0,45 μm | |
100/boîte | |
Quadrillé |