Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane Supor™ 800
Membrane à débit élevé optimisée pour les exigences de filtration biologiques, pharmaceutiques et stérilisantes.
132.00€ - 640.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES |
---|---|
Porosité | 0,8 μm |
Stérilité | Non stérile |
Épaisseur (métrique) | 140 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la membrane | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17104491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60114 |
142 mm | Avec onglet |
374.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17174481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60109 |
25 mm | unie |
132.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17184481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60110 |
47 mm | unie |
204.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17104581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66555 |
142 mm | unie |
310.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60116 |
293 mm | Avec onglet |
640.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17114581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66556 |
293 mm | unie |
535.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17194481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60112 |
90 mm | unie |
479.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Filtration rapide avec débits supérieurs et débits élevés
- Faible liaison protéique et compatibilité des médicaments étendue pour les applications critiques
- Permet d’économiser du temps et de l’argent avec moins de changements de filtres par volumes d’échantillon
- Les disques de 142 et 293 mm sont dotés d’une languette imprimée pour une reconnaissance instantanée de la taille des pores et du nombre de lots
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
0,8 μm | |
Non stérile | |
140 μm |