Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres de disques à membrane Supor™ 450
Membrane à débit élevé optimisée pour les exigences de filtration biologiques, pharmaceutiques et stérilisantes.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 60174
207.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21931" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtration rapide avec débits supérieurs et débits élevés
- Faible liaison protéique et compatibilité des médicaments étendue pour les applications critiques
- Permet d’économiser du temps et de l’argent avec moins de changements de filtres par volumes d’échantillon
- Les disques de 142 et 293 mm sont dotés d’une languette imprimée pour une reconnaissance instantanée de la taille des pores et du nombre de lots
- Conçue pour les applications de laboratoire uniquement
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
Non stérile | |
unie |
0,45 μm | |
140 μm | |
50 mm |