Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de plaques chauffantes SuperNuova+™
Bénéficiez de performances et d’une sécurité fiables ainsi que d’une simplicité d’utilisation.
898.00€ - 1190.00€
Spécification
Affichage | DEL |
---|---|
Forme | Carré |
Warranty | 3 ans |
Type | Plaques chauffantes |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Dimensions | Matériau de la plaque supérieure | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Matériau de la plaque supérieure | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15493620
|
Thermo Scientific™
HP88850195 |
10,25 x 10,25 po | céramique | 230 V, 50/60 Hz |
1190.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15423620
|
Thermo Scientific™
HP88857198 |
7,25 x 7,25 po | Aluminium | 230 V, 50/60 Hz |
1140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15463610
|
Thermo Scientific™
HP88857195 |
7,25 x 7,25 po | céramique | 230 V, 50/60 Hz |
898.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Notre nouvelle gamme de plaques chauffantes Thermo Scientific™ SuperNuova+™ offre des performances et une sécurité fiables ainsi qu'une simplicité d'utilisation. Les unités sont disponibles en deux tailles, y compris un modèle multipositions avec des commandes et des réglages optimisés pour les applications exigeant une précision de pointe.
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour le chauffage
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Possibilité de sauvegarder les réglages de température
- Sonde de température PT1000 et pare-éclaboussures de protection en option
- Comprend : Sonde de température PT100, tige et pinces
- Le système d’alarme de surface chaude protège contre les brûlures accidentelles en indiquant clairement si la surface de chauffe dépasse 50°C (122°F)
Spécification
DEL | |
3 ans | |
50/60 Hz |
Carré | |
Plaques chauffantes |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.