Learn More
Labcon Tubes de prélèvement et de transport d’échantillons SuperClear™ - 10 ml
Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
Marque: Labcon 3814-345-006-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Options de stérilisation validées (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
- Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, et aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux Instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
- Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
- Autoclavables (avec les bouchons fixés)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
- Température minimale : -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Tube de prélèvement et de transport d’échantillons | |
Oui | |
Stérile | |
10 ml | |
Violet | |
50 ml | |
Transparent | |
29 mm | |
Incréments de 1 ml | |
Zone de marquage dépolie | |
500/boîte | |
12,000 x g |
Oui | |
PP | |
0,3381 oz. | |
Certification IATA 95 kPa, sans RNase / DNase, sans ATP, sans endotoxine (pyrogène) | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis avec joint élastomère | |
Tube autostable | |
IATA DGR UN3373 Transport | |
94 mm | |
115 mm | |
50/boîte | |
15,2 mm |