Learn More
Labcon Tubes de prélèvement et de transport d’échantillons SuperClear™ - 10 ml
Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
Marque:  Labcon 3814-165-006-9
Code produit. 16636856
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Options de stérilisation validées (ISO 11137) pour les laboratoires de recherche et de médecine
  • Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, et aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux Instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux
  • Comprennent un bouchon fixé et un joint élastomère moulé intégré
  • Autoclavables (avec les bouchons fixés)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 12 000 x G
  • Température minimale : -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Tube de prélèvement et de transport d’échantillons
Oui
Stérile
10 ml
Violet
50 ml
transparent
29 mm
Incréments de 1 ml
Zone de marquage dépolie
100/boîte
12,000 x g
Oui
PP
0,3381 oz.
Certification IATA 95 kPa, sans RNase / DNase, sans ATP, sans endotoxine (pyrogène)
PP
Bouchon à vis avec joint élastomère
Tube autostable
IATA DGR UN3373 Transport
94 mm
115 mm
1/boîte
15,2 mm