Learn More
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes, UVSafe™
The SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes are leakproof, freestanding tubes. Meet the IATA and U.S. DOT 95kPa performance specifications legally required when shipping samples by ground or air. Suitable for use in medical, diagnostic and research labs.
193.50€ - 430.62€
Spécification
Type de produit | Transport Tube (Self-Standing) |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens |
Couleur de bouchon | Teal |
Autoclavable | Autoclavable |
Forme du fond | Conical (Self-standing) |
Code produit | Marque | Bouchon inclus | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Bouchon inclus | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
30057804
|
Labcon™
3813-871-008-9 |
Yes, in separate bag | 5 mL |
430.62€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30057807
|
Labcon™
3813-975-000-9 |
No | 5 mL |
217.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30057803
|
Labcon™
3814-871-008-9 |
Yes, in separate bag | 10 mL |
430.62€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
30057806
|
Labcon™
3814-975-000-9 |
No | 10 mL |
193.50€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Specimen Collection and Transport Tube
- Labcon; SuperClear™
- Cap with integral molded elastomeric seal (for articles supplied with caps)
- Includes molded graduations and writing surface
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable (with caps attached)
- Made in USA.
Spécification
Transport Tube (Self-Standing) | |
Teal | |
Conical (Self-standing) | |
External | |
Every mL | |
500 | |
Yes | |
12,000 x g | |
Yes |
ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens | |
Autoclavable | |
Polypropylene (Medical Grade) | |
-80°C freezers, fridges, centrifuges | |
1000 | |
Cylindrical | |
Single-use | |
Yes | |
Amber |