Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™
Avec graduations latérales et surface d’écriture dépolie
Marque: Labcon 3012-878-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microtube à centrifuger
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à vitesse élevée
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon à clipser | |
0,1 ml | |
Autoclavable | |
Vert | |
Centrifugation | |
-80°C à 121°C | |
Non stérile | |
Conique |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
20 000 RCF | |
1,5 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
500 | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Oui |