Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchon à vis de 2,0 ml SuperClear™
Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
Marque: Labcon 3661-870-000-9
19.66 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microtube à centrifuger
- Bouchon à vis
- Comprend des graduations moulées et une zone d’étiquetage
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis