Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchons à vis sur pieds SuperClear™ de 1,5 ml
Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
Marque: Labcon 3651-875-000-9
169.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Microtube à centrifuger
- Bouchon à vis
- Sur pieds
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
- Congelable à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP ; Conformité CE IVD | |
Avec bouchons attachés | |
1,5 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
50 tubes / sachet / 10 sachets / boîte /10 sachets / boîte | |
Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ |
FCR de 20 000 | |
Autoclavables | |
Naturel | |
Centrifugation | |
1,5 ml | |
Stérile | |
Non |