Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger à bouchons à vis sur pieds SuperClear™ de 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
Marque:  Labcon 3650-870-000-9
42.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16644122
  • 48.10€ / 500 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Microtube à  centrifuger
  • Sans bouchons à vis
  • Sur pieds
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Sans bouchon
1,5 ml
Résine en polypropylène
500 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Microtubes à centrifuger SuperClear™
20 000 RCF
Autoclavable
Naturel
Centrifugation
1,5 ml