Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur à plaque chauffante magnétique numérique Super-Nova™, 370°C, céramique
Réalisez des applications de sciences de la vie et de biotechnologie à l’aide de ces plaques chauffantes à agitation numériques, qui offrent quatre positions d’agitation indépendantes.
2430.00€
Spécification
Matériau de la plaque supérieure | céramique |
---|---|
Description | Capacité de charge de 35 lb |
Poids à l’expédition (impériale) | 20,5 lb |
Poids à l’expédition (métrique) | 9,3 kg |
Dimensions | 10,25 x 10,25 in |
Code produit | Marque | Dimensions | Matériau de la plaque supérieure | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Matériau de la plaque supérieure | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12970866
|
Thermo Scientific™
SP135930-33Q |
10,25 x 10,25 in | céramique | 220/240V, 50/60 Hz |
2430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les agitateurs magnétiques chauffants numériques à plusieurs positions Thermo Scientific Super-Nuova offrent une flexibilité exceptionnelle avec leurs quatre positions d'agitation.
Ils conviennent parfaitement aux laboratoires qui traitent de gros volumes et exigent performances et sécurité.
Caractéristiques de fonctionnement
- La régulation à microprocesseur garantit la précision et la stabilité des consignes de température et de vitesse d'agitation
- Un régulateur électronique avec afficheur numérique surveille la température de la surface de chauffe ou du liquide (si vous utilisez la sonde de °C externe avec revêtement PTFE fournie) et l'adapte en fonction du point de consigne
- Un unique bouton de commande contrôle le chauffage et la vitesse ; une fonction de verrouillage empêche les modifications accidentelles.
- Affichage numérique de la température ou du régime
- Système moteur et magnétique puissant empêchant le découplage magnétique
- La fonction de freinage Thermo Scientific™ Stir Trac™ interrompt immédiatement le mouvement du barreau d’agitation pour un retrait instantané du flacon, afin d’éviter les vitesses excessives ou le découplage du barreau.
- Réglage de la température par incréments de 1°
- Quatre touches permettent la mémorisation et le rappel de réglages de température/vitesse définis par l'utilisateur
- Mode étalonnage permettant d'étalonner une sonde distante sur des étalons externes ; possibilité de programmer la sonde comme un système (sonde, contrôle, affichage) à toute température sélectionnée par l'utilisateur.
- Les surfaces de chauffe en céramique se nettoient facilement, résistent aux produits chimiques et permettent d’atteindre plus rapidement le point d’ébullition
- Peut être utilisé dans un environnement sans condensation présentant une température de 0 à 27°C et 80 % d’humidité relative.
- Le port RS-232 permet la sortie du compteur horaire, de la température de consigne, la température du plateau/de la sonde externe, la vitesse d'agitation réelle et de consigne.
Caractéristiques de sécurité
- Le témoin de surface chaude rouge s'allume lorsque la surface chauffante dépasse 50°C (122°F) ; il clignote (HOT OFF) jusqu'à ce que la température redescende à 50°C ou en dessous, même lorsque la commande de chauffage est désactivée.
- Le système réglable de protection contre les surtempératures limite la température de la surface de chauffe et évite les températures excessives
- Corps compact et robuste en aluminium moulé assurant stabilité et durabilité
- Conception protégeant les composants internes contre les éclaboussures accidentelles
- “Autonomie”, minuterie arrêtant le chauffage, l'agitation ou ces deux fonctions au bout d'un intervalle programmé défini par l'utilisateur
Inclut :
- Cordon et fiche d’alimentation détachables
- Sonde de type K 6′′
- Les agitateurs sont livrés avec un barreau d'agitation.
Spécification
céramique | |
20,5 lb | |
10,25 x 10,25 in | |
20,5 lb | |
Carré | |
Multiple | |
Numérique |
Capacité de charge de 35 lb | |
9,3 kg | |
50/60 Hz | |
9,3 kg | |
16 kg | |
50 à 1 200 tr/min |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.