Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Super Fit
Lunettes de sécurité Super Fit avec verres en polycarbonate.
16.80€ - 21.00€
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-rayures, Scratch-resistant |
---|---|
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Lens Material | Polycarbonate |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10269758
|
Uvex™
9178315 |
Blanc, citron | Transparents |
16.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15395962
|
Uvex™
9178500 |
Blanc, Bleu | Transparents |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pont de nez souple et réglable
- Protection UV
- Anti-buée
- Antirayures
Spécification
Anti-rayures, Scratch-resistant | |
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate |