Learn More
Uvex™ Lunettes de sécurité Super Fit
Click to view available options
Couleur de la monture:
Blanc, Bleu
Blanc, citron
Teinte de la lentille:
Transparents
Description
- Pont de nez souple et réglable
- Protection UV
- Antibuée
- Antirayures
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 170 (filtres UV) |
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Bleu clair, blanc |
Type de filtre | 2C |
Teinte de la lentille | Transparents |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Blanc, Bleu |
Nb par paquet | 10/paquet |
Dimensions | Standard |
Style des branches | Branches douces |