Learn More
Metro™ Étagère en treillis métallique chromé Super Erecta™, finition Brite
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La tablette en treillis métallique chromé Super Erecta, finition Brite est facilement réglable. Utilisée avec les systèmes de rayonnage Super Erecta de Metro, elle offre plusieurs configurations de entreposage.
Marque:  Metro™ 2436BR
Code produit. 15986651
  • 101.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Manchons et cales en plastique.
Description
Description
  • La conception à fil ouvert minimise l’accumulation de poussière, permet la circulation libre de l’air et une plus grande visibilité des articles stockés
  • Finition chromée économique pour un environnement sec, à faible humidité
  • La finition laquée donne l’aspect chromé
Spécification
Spécification
36 x 24 po. (91,4 x 61 cm)
Système de rayonnage Metrotrade; Super Erectatrade;
36 in
800 lb
24 in
Chrome
Brite
Manchons et cales en plastique
91,4 cm
363 kg
61 cm