Learn More
Invitrogen™ Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience
Le tampon de coloration complet Super Bright eBioscience est conçu pour être utilisé avec le tampon de coloration de cytométrie en flux dans les protocoles de coloration immunofluorescente de cellules en suspension.
146.00€ - 730.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
---|---|
Gamme de produits | eBioscience™ |
Type de produit | Tampon de coloration |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16349553
|
Invitrogen™
SB-4401-42 |
100 tests |
146.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16359553
|
Invitrogen™
SB-4401-75 |
1000 tests |
730.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le tampon de coloration complet Super Bright n’est nécessaire que si vous utilisez plus d’un anticorps conjugué à un colorant polymère dans le même échantillon pour minimiser toute interaction polymère non spécifique pouvant entraîner l’apparition de données sous-compensées. Le tampon de coloration complet Super Bright est fourni dans un format pratique de 5 µl/test. Il est compatible avec les fluorochromes traditionnels, les colorants violets brillants et les protocoles de cytométrie en flux classiques.
Le tampon de coloration complet Super Bright n’est pas compatible avec les microsphères Ultracomp eBeads. Si vous utilisez les microsphères Ultracomp eBeads comme outil de compensation, le tampon de coloration pour la cytométrie en flux doit être utilisé exclusivement pour toutes les dilutions et tous les lavages qui ont lieu pendant la coloration des microsphères.
Le tampon de coloration complet Super Bright est compatible au tampon de coloration Super Bright (Réf. Cat. SB-4400-42, SB-4400-75) et peut le remplacer. De plus, il diminue le fond dans le canal 450/40 sur le laser violet.
Les colorants polymères Super Bright sont vendus sous licence par Becton, Dickinson and Company.
Spécification
Cytométrie en flux | |
eBioscience™ | |
Tampon de coloration | |
Glace humide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.