Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition chromée
Configurez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception unique en fil ouvert de la tablette en treillis métallique de finition chromée Super Adjustable Super Erecta™ de Metro permet différentes configurations, une libre circulation de l’air tout en minimisant l’accumulation de poussières.
Marque:  Metro™ A1836NC
Code produit. 11725669
  • 117.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre manchons/cales non conducteurs.
Description
Description
Chaque étagère offre environ 76 % de surface ouverte pour une pénétration accrue de la lumière et une meilleure visibilité des articles stockés. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
  • Surface dure et durable
  • Résistance à l’abrasion
  • Idéales pour les environnements secs et non corrosifs
  • Les étagères sont réglables par incréments de 1 po et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices
Informations sur la commande
Montants vendus séparément.
Spécification
Spécification
Wire Shelf
Idéal pour le séchage, les environnements non corrosifs
Quatre manchons/cales non conducteurs
91,4 cm
45,7 cm
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;
36 in
18 in
Chrome
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition chromée > 18 x 36 po (46 x 91 cm)