Learn More
Solution d’acide sulfurique, qualité de pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12980894
1000 mL, 1000 ml
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000 ml
Flacon
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Conditionnement 1000 ml
Quantité 1000 mL
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique, qualité de pharmacopée européenne, Fisher Chemical™ >