Learn More
Solution d’acide sulfurique, 0,1 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Spécification
Spécification
Concentration | 0,1, 0,2 mol/l, eq/l |
Quantité | 1 000 ml |
Forme physique | Liquide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique, 0,1 M, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu