Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,005 M, Fisher Chemical™ Code produit.: 12940774
Solution d’acide sulfurique 0,005 M, Fisher Chemical™
Code produit. 12940774
100 ml, Flacon
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Flacon
Code produit. 12940774
Marque: Fisher Chemical
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulphuric Acid
CAS 7664-93-9
Concentration 0,005 M (0,01N)
Conditionnement Flacon
Quantité 100 ml
Formule moléculaire H2O4S
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique 0,005 M, Fisher Chemical™ >