Learn More
Acide sulfurique 0,05 M selon la Pharmacopée européenne (PE), étalon de conductivité Reagecon
BIOPHARMA
Produit entièrement factorisé, très pur et stable développé et testé pour les titrations.
Marque:  Reagecon 3008000
Code produit. 12862503
  • 36.20€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
  • Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
  • Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
  • La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
  • Certifié conforme à une spécification de ± 0,2 %.
  • Certifié par la méthode de test accréditée ISO 17025 Reagecon (réf. INAB : 264T
  • Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
  • Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection comme détaillé dans plusieurs monographies EP.
  • Traçabilité NIST.
Spécification
Spécification
Accuracy ± 0.2%
Flacon en PEHD GL45
Titration et monographies EP
0.05 M
1 L
Liquide