Learn More
Poudre de soufre, sublimée, 100 mailles, 0,995, Thermo Scientific Chemicals
49.00€ - 127.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | S |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.06 |
Numéro MDL | MFCD00085316 |
Clé InChI | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
CID PubChem | 5362487 |
ChEBI | CHEBI:26833 |
Nom IUPAC | soufre |
SMILES | [S] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033394.36 |
500 g |
49.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033394.A3 |
2 kg |
127.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
soufre |
S | |
MFCD00085316 | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
CHEBI:26833 | |
[S] |
Spécification
Sulphur | |
Jaune | |
99.50% | |
MFCD00085316 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
soufre | |
5362487 | |
248°C (478°F) | |
Pale yellow powder |
7704-34-9 | |
Poudre sublimée | |
S | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI:26833 | |
Weak |
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WS4250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only