Learn More
Solution de sulfite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Code produit. 12962205
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Chemical Identifiers
Formule moléculaire S(IV)
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulphite
Concentration 1g/L
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 250 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide