Learn More
Chlorure de sulfuryle, technique, Fisher Chemical
Code produit. 10274350
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Point d’ébullition 69.1°C
Point de fusion -54.1°C
CAS 7791-25-5
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire Cl2O2S
Numéro MDL MFCD00011451
Synonyme sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
Clé InChI YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Nom IUPAC sulfuroyl dichloride
Poids moléculaire (g/mol) 134.96
CID PubChem 24648
ChEBI CHEBI:29291
Poids de la formule 134.96g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 133mbar at 20°C
Densité Vapor Density: 4.7
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.