Learn More
Chlorure de sulfuryle, solution 1,0 M dans dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
58.09€ - 218.09€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuryl chloride
Note relative au nom 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7791-25-5, 75-09-2
Formule moléculaire Cl2O2S
Formule linéaire SO2Cl2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10433672
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
378151000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™
58.09€
100mL
10707723
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
378158000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™
218.09€
800mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
Sulfuryl chloride
7791-25-5, 75-09-2
SO2Cl2
15, 9110
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
sulfuroyl dichloride
24648
134.97
Clear pale yellow solution
1.3520g/mL
1.0M Solution in Dichloromethane
Cl2O2S
MFCD00011451
sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
ClS(Cl)(=O)=O
134.96
CHEBI:29291
1M, exact strength on the certificate of analysis
1.352
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique par inhalation.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-245-6
Identifiant produit
  • Sulfuryl chloride, 1M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.