Learn More
Acide sulfureux, ACS, 6,0 % SO2 min, Thermo Scientific Chemicals
86.90€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.073 |
Numéro MDL | MFCD00011335 |
Clé InChI | LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid |
CID PubChem | 1100 |
ChEBI | CHEBI:48854 |
Nom IUPAC | acide sulfureux |
SMILES | OS(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11434990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033275.AP |
500ml |
86.90€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033275.AY |
4 x 500 ml |
298.00€
2000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sulfurous acid is used as a reducing agent, bleaching agent and disinfectant. It is utilized for bleaching of moistened wool, straw for hats, and other materials injured by chlorine. It finds application as a disinfectant as well as used externally for its parasiticidal effect in various skin diseases. Its derivative viz. sulfites are included in antiseptics, antifermentatives, and antizymotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-99-2 | |
82.073 | |
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N | |
1100 | |
acide sulfureux |
H2O3S | |
MFCD00011335 | |
sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid | |
CHEBI:48854 | |
OS(=O)O |
Spécification
Liquide incolore | |
Incolore | |
7782-99-2 | |
Âcre | |
H2O3S | |
MFCD00011335 | |
Miscible with water. | |
OS(=O)O | |
82.073 | |
CHEBI:48854 | |
ACS |
Sulfurous acid | |
6.0% SO2 min. | |
1,03 g/cm3 à 20°C | |
Sensible à l’air | |
Liquide | |
sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid | |
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfureux | |
1100 | |
82.08 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-973-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WT2775000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only