Learn More
Acide sulfurique, TraceSELECT™ Ultra, ≥ 95 % (T), Honeywell™ Fluka™
TraceSELECT™ Ultra, pour l’analyse ultratrace, ≥95 %
426.47€ - 1304.06€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15607060
|
Honeywell-Fluka
77239-250ML |
250 ml | Flacon poly |
426.47€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15617060
|
Honeywell-Fluka
77239-500ML |
500ml | Flacon poly |
765.61€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15697050
|
Honeywell-Fluka
77239-1L |
1 L | Flacon poly |
1304.06€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
Sulfuric acid | |
7664-93-9 | |
203°C | |
Inodore | |
H2O4S | |
Liquide | |
UN1830 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
≥95% (T) |
< 1 | |
-18°C | |
1,840 g/ml à 25°C, 1,83 g/ml à 20°C. | |
1 mmHg (146°C) | |
H2SO4 | |
MFCD00064589 | |
2037554 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.08g/mol | |
TraceSELECT™ Ultra |
Sécurité et traitement
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 8 / PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-639-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- sulphuric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid