Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
30.21€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10418030
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/8430/17
2,5 L Flacon en plastique PEHD
58.40€
2.50L
10529000
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/8430/24
10 L Sachet dans une boîte
166.00€
10L
12688635
FDS Afficher les documents
Fisher Chemical
J/8430/25
25 L Récipient en plastique N/A N/A N/A
10734761
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/8430/15
1 L Flacon en plastique PEHD
30.21€
1L
Description
Description
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BP, USP
Spécification
Identifiants chimiques
7664-93-9
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
acide sulfurique
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Spécification
1,5
7664-93-9
1 mmHg à 20°C
Liquide
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Incolore
100°C
H2O4S
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
acide sulfurique
1118
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique 0,5 M (1 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de la Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™