Learn More
Solution d’acide sulfurique à 0,1 M (0,2 N), (alcoolique), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10192000
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Solution d’acide sulfurique 0,1 M (0,2 N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 1 mmHg à 20°C
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
Identifiant produit
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution