Learn More
Solution d’acide sulfurique à 0,05 M (0,1 N), (alcoolique), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 100°C |
Conditionnement | Sachet dans une boîte |
Tension de vapeur | 1 mmHg à 20°C |
Quantité | 10 L |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution