Learn More
Solution d’acide sulfurique 0,05 M (0,1N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide de trempage, acide électrolytique, acide sulfurique, huile de vitriol, acide sulfurique, huile brune de vitriol, 6AMP, 100°C, CHEBI:26836, incolore, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique, 64589, 98,072
35.00€ - 85.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10325760
|
Fisher Chemical
J/8460C/05 |
1 AMP |
35.00€
1 ampoule |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10528620
|
Fisher Chemical
J/8460C/90 |
6 AMP |
85.00€
6 ampoules |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide sulfurique, acidum sulfuricum, acide de batterie, sulfate de dihydrogène, acide de trempage, acide électrolytique, acide sulfurique, huile de vitriol, acide sulfurique, huile brune de vitriol, 6AMP, 100°C, CHEBI:26836, incolore, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique, 64589, 98,072
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
acide sulfurique |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Spécification
1,5 | |
7664-93-9 | |
Ampoule | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 |
Incolore | |
100°C | |
1 mmHg à 20°C | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sulfuric acid 0.05M (0.1N) solution (0.5M (1N) Concentrate)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide sulfurique 0,05 M (0,1N), concentrat d’étalon NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical™