Learn More
Solution d’acide sulfurique, pur, 96,00 % (±0,50 %) dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10506043
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Note relative au nom 96.00% (±0.50%) Solution in Water
Point de fusion 10,0°C
Point d’ébullition 290,0°C
Densité 1,8300 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1,83
Quantité 1 L
Viscosité 21 mPa.s (25°C)
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Liquide huileux
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Informations sur la solubilité solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec de l’alcool (dégagement de chaleur)
Poids de la formule 98.08
Pourcentage de pureté 95.85 to 96.15%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.