Learn More
Acide sulfurique min. 95 % d=1,83, technique, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Specifications
Specifications
pH | 1 |
Couleur | Incolore |
CAS | 7664-93-9 |
Point de fusion | 10°C |
Point d’ébullition | 290°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Tension de vapeur | 1 mmHg 146 |
Quantité | 2,5 L |
Formule moléculaire | H2O4S |
Viscosité | 21 mPa à 25°C |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sulfuric acid
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction