Learn More
Acide sulfurique, min 90 % d=1,83, SLR, extra pur, pour les tests sur le lait (test de Gerber), Fisher Chemical™
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide électrolytique, acide de trempage, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, acidum sulfurcum, acide de batterie, acide sulfurique, acide matant, huile de vitriol, huile brune de vitriol, 2,5 L, 290°C, CHEBI : 26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
54.08€ - 96.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.07 |
Numéro MDL | MFCD00064589 |
Clé InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nom IUPAC | acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15938916
|
Fisher Chemical
S/9360/PB15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD |
54.08€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10427080
|
Fisher Chemical
S/9360/PB17 |
2,5 L | Flacon en plastique PEHD |
96.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
H2O4S, numéro CAS-7664-93-9, acide électrolytique, acide de trempage, sulfate de dihydrogène, acide sulfurique, acidum sulfurcum, acide de batterie, acide sulfurique, acide matant, huile de vitriol, huile brune de vitriol, 2,5 L, 290°C, CHEBI : 26836, incolore, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, acide sulfurique
Identifiants chimiques
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
1118 | |
acide sulfurique |
Spécification
1 | |
7664-93-9 | |
290°C | |
H2O4S | |
Liquide | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 |
Incolore | |
10°C | |
1 mmHg 146 | |
21 mPa à 25°C | |
MFCD00064589 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
acide sulfurique | |
1118 | |
98.07g/mol |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, min 90 % d=1,83, SLR, extra pur, pour les tests sur le lait (test de Gerber), Fisher Chemical™