Learn More
Acide sulfurique, concentrat DILUT-IT, 0,5 M, J.T. Baker™
Code produit. 10474131
Click to view available options
Quantité:
Pour dilution jusqu’à 1 L
Conditionnement:
Ampoule en PEBD
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Préparez des solutions étalons fraîches et fiables rapidement et avec précision. Acide sulfurique, concentrat DILUT-IT, 0,5 M, J.T. Baker™ est un concentrat volumétrique prémélangé pour dilution dans 1 litre, idéal pour la titrimétrie et d’autres formes d’analyse chimique humide.
Les solutions DILUT-IT sont utilisées pour obtenir des résultats rapides et précis dans les applications de contrôle de la qualité des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques. Diluez simplement le concentrat volumétrique dans 1 L (en suivant attentivement les instructions fournies avec l’emballage) et la solution obtenue aura une normalité exacte de ± 0,1 %.
  • Productivité accrue : Éliminez les étapes coûteuses et fastidieuses, telles que la sélection et l’analyse des réactifs de départ, la pesée et la standardisation de la solution finale
  • Gain de place : Les produits ne nécessitent qu’un dixième de l’espace requis pour les solutions prêtes à l’emploi
  • Réduction des coûts de transport : Dépensez moins pour l’expédition en raison de la réduction du poids et de la taille de l’emballage d’un concentrat
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
CAS 7664-93-9
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,5mol/l
Densité 1,2 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Conditionnement Ampoule en PEBD
Normalité 1 N
Quantité Pour dilution jusqu’à 1 L
Formule moléculaire H2O4S
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00064589
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nom IUPAC acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Poids de la formule 98.08g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.