Learn More
Acide sulfurique, concentrat DILUT-IT, 0,01 M, J.T. Baker™
Code produit. 10484131
Click to view available options
Quantité:
Pour dilution jusqu’à 1 L
Conditionnement:
Ampoule en PEBD
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Préparez des solutions étalons fraîches et fiables rapidement et avec précision. Acide sulfurique, concentrat DILUT-IT, 0,01 M, J.T. Baker™ est un concentrat volumétrique prémélangé pour dilution dans 1 litre, idéal pour la titrimétrie et d’autres formes d’analyse chimique humide.
Les solutions DILUT-IT sont utilisées pour obtenir des résultats rapides et précis dans les applications de contrôle de la qualité des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques. Diluez simplement le concentrat volumétrique dans 1 L (en suivant attentivement les instructions fournies avec l’emballage) et la solution obtenue aura une normalité exacte de ± 0,1 %.
  • Productivité accrue : Éliminez les étapes coûteuses et fastidieuses, telles que la sélection et l’analyse des réactifs de départ, la pesée et la standardisation de la solution finale
  • Gain de place : Les produits ne nécessitent qu’un dixième de l’espace requis pour les solutions prêtes à l’emploi
  • Réduction des coûts de transport : Dépensez moins pour l’expédition en raison de la réduction du poids et de la taille de l’emballage d’un concentrat
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid
Couleur Incolore
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Concentration 0,01 mol/l
Densité 1 g/cm3 à 20°C
Odeur Inodore
Conditionnement Ampoule en PEBD
CAS 7664-93-9
Normalité 0,02 N
Quantité Pour dilution jusqu’à 1 L
Formule moléculaire H2SO4
Forme physique Liquide
Synonyme Oil of vitriol
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Poids de la formule 98.08g/mol