Learn More
Concentrat d’acide sulfurique, pour 1 L de solution étalon, 0,005 M H2SO4 (0,01N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15695290
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 Ea.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour solution standard 1 L, 0,005 M H2SO4 (0,01N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric acid concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N)
Point d’ébullition 100°C
% min. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% max. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densité 1.010 g/cm3
Conditionnement Ampoule
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule linéaire H2SO4
Forme physique Concentrate
Numéro UN UN3264
Beilstein 2037554
Poids de la formule 98.08